Få mere at vide
3-Methylxanthine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16407866
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16407866 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16407866 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50723
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 3-Methylxanthine, a xanthine derivative, is a cyclic guanosine monophosphate (GMP) inhibitor, with an IC50 of 920 μM on guinea-pig isolated trachealis muscle.
3-Methylxanthine, a xanthine derivative, is a cyclic guanosine monophosphate (GMP) inhibitor, with an IC50 of 920 μM on guinea-pig isolated trachealis muscle.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylxanthine
CAS 1076-22-8
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H6N4O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation 1M NaOH : 50 mg/mL (300.95 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with 1M NaOH) ∣DMSO : 2.61 mg/mL (15.71 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C1N(C)C2=C(N=CN2)C(N1)=O
Molekylvægt (g/mol) 166.14
Formel vægt 166.14
Procent renhed 95.75%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism