Få mere at vide
3-Methylxanthin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315052
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30315052 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30315052 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15148600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (3-Methylxanthine)
CAS 1076-22-8
Analyt- eller komponentnavne 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (3-Methylxanthine)
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C6 H6 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Pentoxifylline Imp. B (EP), Theophylline Imp. B (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. B (EP), Theophylline USP Related Compound B, Theophylline USP RC B, 3-Methyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, 3-Methylxanthine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. B (EP), Theophylline Related Compound B, Pentoxifylline Impurity B, Theophylline Impurity B, Theophylline-Ethylenediamine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-4-3(7-2-8-4)5(11)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,11,12)
SMIL CN1C(=O)NC(=O)c2[nH]cnc12
IUPAC navn 3-methyl-7H-purin-2,6-dion
Molekylvægt (g/mol) 166.14
Mængde 250 mg
Formel vægt 166,0491 g/mol