Få mere at vide
3-Methylxanthin, 99,43%, til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11452432 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11452432 250 mg
11442432 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452432 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215168683
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 1076-22-8
Molekylær formel C6H6N4O2
Molekylvægt (g/mol) 166.14
InChI nøgle GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylxanthine, 3-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-3-methylpurine, xanthine, 3-methyl, 3 mx, 3-methyl xanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3-methyl, unii-ws6x982oec, 3-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h-purine-2,6-dione, ccris 5817
PubChem CID 70639
ChEBI CHEBI:62207
IUPAC navn 3-methyl-7H-purin-2,6-dion
SMIL CN1C2=C(C(=O)NC1=O)NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylxanthine
Navn note Til HPLC-analyse
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Formel vægt 166.1
Fysisk form Pulver