Få mere at vide
3-Methylxanthin, 98+%
Artikelnummer. 11398096
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398096 250 mg 250mg
11388096 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398096 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14986.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1076-22-8 | C6H6N4O2 | 166,14 g/mol
3-Methylxanthine er et Xanthin-derivat med diuretiske, hjertestimulerende og glatte muskelafslappende aktiviteter; isomer med theobromin. De kan også fungere som bronkodilatator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Methylxanthine er et Xanthin-derivat med
diuretiske, hjertestimulerende og glatte muskelafslappende aktiviteter; isomer med theobromin. De kan også fungere som bronkodilatator.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1076-22-8
Molekylær formel C6H6N4O2
Molekylvægt (g/mol) 166.14
MDL nummer MFCD00005580
InChI nøgle GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylxanthine, 3-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-3-methylpurine, xanthine, 3-methyl, 3 mx, 3-methyl xanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3-methyl, unii-ws6x982oec, 3-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h-purine-2,6-dione, ccris 5817
PubChem CID 70639
ChEBI CHEBI:62207
IUPAC navn 3-methyl-7H-purin-2,6-dion
SMIL CN1C2=C(C(=O)NC1=O)NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylxanthine
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 166.14
Procent renhed ≥98%