Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylxanthine |
| Smeltepunkt | >300.0°C |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 26,453 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble |
| Formel vægt | 166.14 |
| Procent renhed | 97% |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3-Methylxanthine