Få mere at vide
3-Methylxanthine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13448458 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13448458 100 mg 100mg
13458458 250 mg 250mg
13438458 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13448458 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 206931000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1076-22-8
Molekylær formel C6H6N4O2
Molekylvægt (g/mol) 166.14
InChI nøgle GMSNIKWWOQHZGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylxanthine, 3-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-3-methylpurine, xanthine, 3-methyl, 3 mx, 3-methyl xanthine, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-3-methyl, unii-ws6x982oec, 3-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1h-purine-2,6-dione, ccris 5817
PubChem CID 70639
ChEBI CHEBI:62207
IUPAC navn 3-methyl-7H-purine-2,6-dione
SMIL CN1C2=C(C(=O)NC1=O)NC=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylxanthine
Smeltepunkt >300.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 100 mg
Beilstein 26,453
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 166.14
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylxanthine