Få mere at vide
3-Methylvalerinsyre, 99%
Artikelnummer. 11493128
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493128 100 g 100g
11473128 5 g 5g
11483128 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18886.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 105-43-1 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-43-1
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00002729,MFCD02262177
InChI nøgle IGIDLTISMCAULB-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methylvaleric acid, 3-methyl-pentanoic acid, pentanoic acid, 3-methyl, 3-methyl valeric acid, dl-3-methylvaleric acid, 3-methyl pentanoic acid, sec-butylacetic acid, valeric acid, 3-methyl, beta-methylvaleric acid, 3-methyl-n-valeric acid
PubChem CID 7755
IUPAC navn 3-methylpentansyre
SMIL CCC(C)CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylvaleric acid
Smeltepunkt -42 °C
Tæthed 0.93
Kogepunkt 196 °C til 198 °C
Flammepunkt 85 °C (185 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.416
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1720696
Formel vægt 116.16
Procent renhed 99%