Få mere at vide
3-Methyluric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyluric Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4O3/c1-10-3-2(7-5(12)8-3)4(11)9-6(10)13/h1H3,(H2,7,8,12)(H,9,11,13) |
| Formel vægt | 182.044 |
| Procent renhed | >95% |