Få mere at vide
3-Methyltoxoflavin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477127
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16477127 5 mg -
16464408 10 mg -
16460727 50 mg 50mg
16435306 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477127 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY1111175mg
MedChemExpress 3-Methyltoxoflavin is a potent Protein disulfide isomerase (PDI) inhibitor, with an IC50 of 170 nM.
3-Methyltoxoflavin is a potent Protein disulfide isomerase (PDI) inhibitor, with an IC50 of 170 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyltoxoflavin
Fysisk form Solid
CAS 32502-62-8
Farve Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H9N5O2
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (723.97 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=NN(C)C(C2=N1)=NC(N(C)C2=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 207.19
Formel vægt 207.19
Procent renhed 99.64%