Få mere at vide
3-Methylthiophene, TRC
Artikelnummer. 30137838
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137838 10 g
30004003 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137838 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33026510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-44-4
Molekylær formel C5 H6 S
Molekylvægt (g/mol) 98.17
Synonym 3-Methylthiophene, 3-Methylthiophene (ACI), 3-Thienylmethane, 3-Thiotolene, NSC 65439, β-Methylthiophene, 3-Methylthiophene, 3-Methylthiophene (ACI), 3-Thienylmethane, 3-Thiotolene, NSC 65439, β-Methylthiophene
IUPAC navn 3-methylthiophene
SMIL Cc1ccsc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylthiophene
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H6S/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4H,1H3
Formel vægt 98.019