Få mere at vide
3-Methylthiophene, 99+%
Artikelnummer. 10386860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10386860 50 mL Glasflaske 50ml
10465485 250 mL Glasflaske 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10386860 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127860500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 616-44-4 | C5H6S | 98.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-44-4
Molekylær formel C5H6S
Molekylvægt (g/mol) 98.17
MDL nummer MFCD00005470
InChI nøgle QENGPZGAWFQWCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 3-methyl, 3-thiotolene, beta-methylthiophene, poly, p3mt, 3-methyl thiophene, 3-methyl-thiophene, methyl-3-thiophene, ccris 2937, thiophene, 3-methyl-, homopolymer
PubChem CID 12024
IUPAC navn 3-methylthiophen
SMIL CC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylthiophene
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -69.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0160g/mL
Kogepunkt 115.0°C to 117.0°C
Flammepunkt 11°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5180 to 1.5200
Mængde 50 mL
Beilstein 17, 38
Specifik vægtfylde 1.016
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,aceton and benzene
Formel vægt 98.17
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske