Få mere at vide
3-Methylthiophene, 98+%
Artikelnummer. 11405403
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405403 25 g 25g
11415403 100 g 100g
11425403 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405403 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13394.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 616-44-4 | C5H6S | 98.163 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-44-4
Molekylær formel C5H6S
Molekylvægt (g/mol) 98.163
MDL nummer MFCD00005470
InChI nøgle QENGPZGAWFQWCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 3-methyl, 3-thiotolene, beta-methylthiophene, poly, p3mt, 3-methyl thiophene, 3-methyl-thiophene, methyl-3-thiophene, ccris 2937, thiophene, 3-methyl-, homopolymer
PubChem CID 12024
IUPAC navn 3-methylthiophen
SMIL CC1=CSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylthiophene
Smeltepunkt -69°C
Tæthed 1.02
Kogepunkt 115°C to 117°C
Flammepunkt 11°C (51°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.52
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1300
Formel vægt 98.17
Procent renhed ≥98%