Få mere at vide
3-Methylthiophen-2-methylamin, 96%
Artikelnummer. 11354915
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354915 250 mg 250mg
11344915 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354915 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18094.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 104163-35-1 | C6H9NS | 127,205 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104163-35-1
Molekylær formel C6H9NS
Molekylvægt (g/mol) 127.205
MDL nummer MFCD02093988
InChI nøgle SWZNXCABBUKIPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2798756
IUPAC navn (3-methylthiophen-2-yl)methanamin
SMIL CC1=C(SC=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylthiophene-2-methylamine
Kogepunkt 78 °C (4 mmHg)
Brydningsindeks 1.5585
Mængde 250 mg
FN nummer UN2735
Beilstein 108864
Følsomhed Luftfølsom
Synonym 3-methylthiophen-2-yl methanamine, 3-methyl-2-thienyl methylamine, 3-methylthiophene-2-methylamine, 2-thiophenemethanamine,3-methyl, 2-thiophenemethanamine, 3-methyl, acmc-20apo3, 3-metylthiophene-2-metylamine, 2-aminomethyl-3-methylthiophene, 3-methylthiophene-2-methanamine, 3-methylthien-2-yl methylamine
Formel vægt 127.21
Procent renhed 98%