Få mere at vide
3-Methylthiophen-2-carboxylsyre, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 144 °C til 149 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 116184 |
| Formel vægt | 142.18 |
| Procent renhed | 98% |