Få mere at vide
3-Methylthiophen-2-carboxylsyre, 98 %
Artikelnummer. 11429476
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429476 5 g 5g
11439476 25 g 25g
11449476 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19194.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 23806-24-8 | C6H5O2S | 141,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23806-24-8
Molekylær formel C6H5O2S
Molekylvægt (g/mol) 141.16
MDL nummer MFCD00005438
InChI nøgle IFLKEBSJTZGCJG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-methyl-2-thiophenecarboxylic acid, 3-methyl-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-methyl, 2-carboxy-3-methylthiophene, 3-methyl-2-thiophene carboxylic acid, 3-methyl-2-thiophenecarboxylic, 3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, 3-methyl-2-thiophenecarboxylicacid, pubchem5182, acmc-1cinc
PubChem CID 90269
IUPAC navn 3-methylthiophen-2-carboxylsyre
SMIL CC1=C(SC=C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylthiophene-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 144°C to 149°C
Mængde 5 g
Beilstein 116184
Formel vægt 142.18
Procent renhed 98%