Få mere at vide
3-methylthiophene-2-carbonyl Chloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10556933 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10556933 10 g Glass bottle 10g
10197832 2 g Glass bottle 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10556933 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380400100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 61341-26-2
Molekylær formel C6H5ClOS
Molekylvægt (g/mol) 160.62
MDL nummer MFCD00130091
InChI nøgle AJSVPEVDFBYRCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-thiophenecarbonyl chloride, 3-methylthiophene-2-carbonylchloride, 3-methyl-2-thenoyl chloride, 2-3-methyl thiophene carboxylicacid chloride, pubchem5561, acmc-209mrl, 3-methylthenoyl chloride, 3-methyl-2-thenoylchloride, 3-methyl-2-thienoyl chloride, 3-methylthiophenecarbonylchloride
PubChem CID 2737605
IUPAC navn 3-methylthiophene-2-carbonyl chloride
SMIL CC1=C(SC=C1)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Kogepunkt 216°C to 220°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5830 to 1.585
Mængde 10 g
Formel vægt 160.62
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.