Få mere at vide
3-Methylthiophene-2-carbonitrile, 96%
Artikelnummer. 11400903
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400903 1 g 1g
11410903 5 g 5g
11420903 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11400903 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13305.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 55406-13-8 | C6H5NS | 123.173 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55406-13-8
Molekylær formel C6H5NS
Molekylvægt (g/mol) 123.173
MDL nummer MFCD00052086
InChI nøgle ALZHYEITUZEZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-3-methylthiophene, acmc-1axot, 3-methyl-thiophene-2-carbonitrile, 3-methyl-2-thiophenecarbonitrile #
PubChem CID 521617
IUPAC navn 3-methylthiophen-2-carbonitril
SMIL CC1=C(SC=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylthiophene-2-carbonitrile
Kogepunkt 91°C to 93°C (12 mmHg)
Brydningsindeks 1.553
Mængde 1 g
FN nummer UN3276
Beilstein 5495606
Formel vægt 123.18
Procent renhed 96%