Få mere at vide
3-Methylthiophene-2-boronic acid, 98%
Artikelnummer. 15489957
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15489957 250 mg 250mg
15479957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53201.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 177735-09-0 | C5H7BO2S | 141.979 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 177735-09-0
Molekylær formel C5H7BO2S
Molekylvægt (g/mol) 141.979
MDL nummer MFCD00236049
InChI nøgle MOOOGTOEKZWEJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthiophene-2-boronic acid, 3-methylthiophen-2-yl boronic acid, 3-methyl-2-thienylboronic acid, 3-methylthiophen-2-yl-2-boronic acid, 3-methyl-2-thiopheneboronic acid, 3-methyl-2-thienyl boronic acid, 3-methyl-thiophen-2-boronic acid, 3-methylthiophene-2-boronicacid, acmc-209ede, boronic acid, 3-methyl-2-thienyl
PubChem CID 3276437
IUPAC navn (3-methylthiophen-2-yl)borsyre
SMIL B(C1=C(C=CS1)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylthiophene-2-boronic acid
Smeltepunkt 192°C to 196°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 142.01
Procent renhed 98%