Få mere at vide
3-(Methylthio)propylamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Methylthio)propylamine |
| CAS | 4104-45-4 |
| Molekylær formel | C4H11NS |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1-Propanamine','3-(methylthio)- (9CI','ACI), 3-(Methylthio)-1-propanamine (ACI), Propylamine','3-(methylthio)- (6CI','7CI','8CI), 1-Amino-3-(methylthio)propane, 3-(Methylmercapto)propylamine, 3-(Methylsulfanyl)propylamine, 3-(Methylthio)-1-propylamine, 3-(Methylthio)propylamine, 3-Aminopropyl methyl sulfide, 3-Methylsulfanyl-1-propylamine, 3-Methylsulfanylpropan-1-amine, S-Methylhomocysteamine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NS/c1-6-4-2-3-5/h2-5H2,1H3 |
| SMIL | CSCCCN |
| IUPAC navn | 3-methylsulfanylpropan-1-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.2 |
| Formel vægt | 105.0612 |