Få mere at vide
3-(Methylthio)propylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10493433 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10493433 1g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10493433 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 414930010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylthio)propylamine
CAS 4104-45-4
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 169.0°C
Flammepunkt 62°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C4H11NS
Lineær formel CH3SCH2CH2CH2NH2
Brydningsindeks 1.4920 to 1.4940
MDL nummer MFCD00041898
Mængde 1g
Beilstein 04, IV, 1655
Specifik vægtfylde 0.96
Synonym 3-methylthiopropylamine, 3-methylthio propylamine, 1-propanamine, 3-methylthio, 3-methylthiopropanamine, methylmercaptopropylamine, unii-1iap0cgd5s, 3-methylmercaptopropylamine, 3-methylthio-1-propanamine, 3-methylsulfanyl propan-1-amine, 1iap0cgd5s
InChI nøgle KKYSBGWCYXYOHA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CSCCCN
IUPAC navn 3-methylsulfanylpropan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 105.2
PubChem CID 77743
ChEBI CHEBI:16696
Formel vægt 105.2
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Methylthio)propylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.