Få mere at vide
3-(methylthio)propylisothiocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419677
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419677 10 g 10g
11429677 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22150.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 505-79-3 | Molekylær formel: C5H9NS2 | Molekylvægt: 147,254 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 505-79-3
Molekylær formel C5H9NS2
Molekylvægt (g/mol) 147.254
MDL nummer MFCD00209521
InChI nøgle LDKSCZJUIURGMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthio propyl isothiocyanate, iberverin, 3-methylthiopropyl isothiocyanate, ibervirin, propane, 1-isothiocyanato-3-methylthio, unii-ytt13bn94z, 3-methylmercaptopropyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, 3-methylthio propyl ester, 1-isothiocyanato-3-methylthio propane, fema no. 3312
PubChem CID 62351
IUPAC navn 1-isothiocyanato-3-methylsulfanylpropan
SMIL CSCCCN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylthio)propyl isothiocyanate
Tæthed 1.113
Kogepunkt 254 °C
Flammepunkt 110 °C (230 °F)
Lugt Gennemtrængende
Brydningsindeks 1.564
Mængde 10 g
FN nummer UN2922
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 147.25
Procent renhed 98%