Få mere at vide
3-(Methylthio)propionic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16404596
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16404596 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16404596 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101401
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress 3-(Methylthio)propionic acid is an intermediate in the methionine metabolism.
3-(Methylthio)propionic acid is an intermediate in the methionine metabolism.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylthio)propionic acid
CAS 646-01-5
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H8O2S
Synonym 3-Methylsulfanylpropionic acid
Opløselighedsinformation H2O : 25 mg/mL (208.04 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CCSC
Molekylvægt (g/mol) 120.17
Mængde 100 mg
Formel vægt 120.17
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death