Få mere at vide
3-(Methylthio)propionsyre, 98%
Artikelnummer. 11393406
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393406 10 g 10g
11303416 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12861.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 646-01-5 | C4H8O2S | 120,166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 646-01-5
Molekylær formel C4H8O2S
Molekylvægt (g/mol) 120.166
MDL nummer MFCD00059635
InChI nøgle CAOMCZAIALVUPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthio propionic acid, 3-methylthiopropionate, 3-methylthiopropionic acid, 4-thiapentanoic acid, 3-methylsulfanyl propanoic acid, propanoic acid, 3-methylthio, 3-methylmercaptopropionic acid, unii-f523ali47d, 3-methylthio propanoic acid, propionic acid, 3-methylthio
PubChem CID 563
ChEBI CHEBI:1438
IUPAC navn 3-methylsulfanylpropansyre
SMIL CSCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylthio)propionic acid
Smeltepunkt ∼16 °C
Tæthed 1.16
Kogepunkt 244 °C til 247 °C
Flammepunkt 104 °C (219 °F)
Lugt Ubehageligt
Lineær formel CH3S(CH2)2CO2H
Brydningsindeks 1.4885
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1743054
Formel vægt 120.17
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Methylthio)propionic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Methylthio)propionic acid