Få mere at vide
3-(Methylthio)propan-1-ol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327325
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327325 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327325 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15144230
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylthio)-1-propanol
CAS 505-10-2
Analyt- eller komponentnavne 3-(Methylthio)-1-propanol
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C4 H10 O S
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 3-(Methylthio)-1-propanol, 3-(Methylsulfanyl)-1-propanol, 3-(Methylthio)propanol, 3-Hydroxypropyl methyl sulfide, 3-Methylmercapto-1-propanol, 4-Thiapentan-1-ol, Methionol, NSC 2859, γ-Methylmercaptopropyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C4H10OS/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3
SMIL CSCCCO
IUPAC navn 3-methylsulfanylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 106.19
Mængde 1 ml
Formel vægt 106,0452 g/mol