Få mere at vide
3-(Methylthio)propan-1-ol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Methylthio)-1-propanol |
| CAS | 505-10-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(Methylthio)-1-propanol |
| Forsendelsestilstand | +20 °C |
| Molekylær formel | C4 H10 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 3-(Methylthio)-1-propanol, 3-(Methylsulfanyl)-1-propanol, 3-(Methylthio)propanol, 3-Hydroxypropyl methyl sulfide, 3-Methylmercapto-1-propanol, 4-Thiapentan-1-ol, Methionol, NSC 2859, γ-Methylmercaptopropyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10OS/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | CSCCCO |
| IUPAC navn | 3-methylsulfanylpropan-1-ol |
| Show More |