Få mere at vide
3-(Methylthio)phenylisocyanat, 96%
Artikelnummer. 11368555
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11368555 1 g 1g
11378555 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11368555 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12008.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 28479-19-8 | C8H7NOS | 165,21 g/mol
3-(Methylthio)phenylisocyanat bruges som koblingsreagens, N-beskyttende reagens og som gaskromatografiderivatiseringsreagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-(Methylthio)phenylisocyanat bruges som koblingsreagens, N-beskyttende reagens og som gaskromatografiderivatiseringsreagens.
Opløselighed
Hydrolyserer i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med oxidationsmidler, aminer og alkoholer. Det er følsomt over for fugt. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28479-19-8
Molekylær formel C8H7NOS
Molekylvægt (g/mol) 165.21
MDL nummer MFCD00013863
InChI nøgle BKJABLMNBSVKCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthio phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methylthio benzene, 3-methylthiophenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-methylsulfanyl benzene, 1-isocyanato-3-methylsulfanyl-benzene, 3-methylthio phenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-3-methylthio, 3-methylthiobenzenisocyanate, acmc-20anig, pubchem14329
PubChem CID 141418
IUPAC navn 1-isocyanato-3-methylsulfanylbenzen
SMIL CSC1=CC=CC(=C1)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylthio)phenyl isocyanate
Tæthed 1.199
Kogepunkt 129 °C til 130 °C (5 mmHg)
Flammepunkt 113 °C (235 °F)
Brydningsindeks 1.603
Mængde 1 g
FN nummer UN2206
Beilstein 387507
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 165.22
Procent renhed 96%