Få mere at vide
3-(Methylthio)hexan-1-ol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326797
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30326797 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30326797 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15144210
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylthio)hexan-1-ol
CAS 51755-66-9
Analyt- eller komponentnavne 3-(Methylthio)hexan-1-ol
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C7 H16 O S
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 3-(Methylthio)-1-hexanol, 3-(Methylthio)hexanol, 1-Hexanol, 3-(methylthio)-
InChI formel InChI=1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
SMIL CCCC(CCO)SC
IUPAC navn 3-methylsulfanylhexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 148.2663
Mængde 250 mg
Formel vægt 148.0922 g/mol