Få mere at vide
3-(Methylthio)hexan-1-ol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Methylthio)hexan-1-ol |
| CAS | 51755-66-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(Methylthio)hexan-1-ol |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C7 H16 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 3-(Methylthio)-1-hexanol, 3-(Methylthio)hexanol, 1-Hexanol, 3-(methylthio)- |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16OS/c1-3-4-7(9-2)5-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCC(CCO)SC |
| IUPAC navn | 3-methylsulfanylhexan-1-ol |
| Vis mere |