Få mere at vide
3-(Methylthio)butanal, TRC
Artikelnummer. 30465786
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30465786 50 g
1 options
Artikelnummer. 30465786 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33025050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylthio)butanal
CAS 16630-52-7
Molekylær formel C5H10OS
Mængde 50 g
Synonym 3-(Methylthio)butyraldehyde, 3-Methylsulfanylbutyraldehyde, beta-(Methylthio)butyraldehyde
InChI formel InChI=1S/C5H10OS/c1-5(7-2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
SMIL CSC(C)CC=O
IUPAC navn 3-methylsulfanylbutanal
Molekylvægt (g/mol) 118.2
Formel vægt 118.0452