Få mere at vide
3-(Methylthio)butanal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Methylthio)butanal |
| CAS | 16630-52-7 |
| Molekylær formel | C5H10OS |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3-(Methylthio)butyraldehyde, 3-Methylsulfanylbutyraldehyde, beta-(Methylthio)butyraldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10OS/c1-5(7-2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CSC(C)CC=O |
| IUPAC navn | 3-methylsulfanylbutanal |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.2 |
| Formel vægt | 118.0452 |