missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(Methylthio)butanal, TRC

Artikelnummer. 30477907
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477907 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30477907 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3302501G
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(Methylthio)butanal
CAS 16630-52-7
Molekylær formel C5H10OS
Mængde 1 g
Synonym 3-(Methylthio)butyraldehyde, 3-Methylsulfanylbutyraldehyde, beta-(Methylthio)butyraldehyde
InChI formel InChI=1S/C5H10OS/c1-5(7-2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
SMIL CSC(C)CC=O
IUPAC navn 3-methylsulfanylbutanal
Molekylvægt (g/mol) 118.2
Formel vægt 118.0452
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.