Få mere at vide
3-(Methylthio)anilin, 97%
Artikelnummer. 11460777
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460777 5 g 5g
11369549 25 g 25g
11379549 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23184.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1783-81-9 | C7H9NS | 139,216 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1783-81-9
Molekylær formel C7H9NS
Molekylvægt (g/mol) 139.216
MDL nummer MFCD00007793
InChI nøgle KCHLDNLIJVSRPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthio aniline, 3-aminothioanisole, m-aminothioanisole, m-methylthio aniline, benzenamine, 3-methylthio, 3-methylmercapto aniline, 3-methylsulfanyl aniline, 3-methylmercaptoaniline, 3-methylthiobenzenamine, m-aminophenyl methyl sulfide
PubChem CID 15693
IUPAC navn 3-methylsulfanylanilin
SMIL CSC1=CC=CC(=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylthio)aniline
Tæthed 1.13
Kogepunkt 163 °C til 165 °C (16 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.637
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2078599
Formel vægt 139.23
Procent renhed 97%