Få mere at vide
3-(Methylthio)aniline, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10574101 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10574101 100 g Glass bottle 100g
1 options
Artikelnummer. 10574101 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163191000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1783-81-9
Molekylær formel C7H9NS
Molekylvægt (g/mol) 139.216
MDL nummer MFCD00007793
InChI nøgle KCHLDNLIJVSRPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthio aniline, 3-aminothioanisole, m-aminothioanisole, m-methylthio aniline, benzenamine, 3-methylthio, 3-methylmercapto aniline, 3-methylsulfanyl aniline, 3-methylmercaptoaniline, 3-methylthiobenzenamine, m-aminophenyl methyl sulfide
PubChem CID 15693
IUPAC navn 3-methylsulfanylaniline
SMIL CSC1=CC=CC(=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylthio)aniline
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Brown
Tæthed 1.1300g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3SC6H4NH2
Brydningsindeks 1.6410 to 1.6450 (20°C, 589nm)
Mængde 100 g
Beilstein 13, IV, 1007
Formel vægt 139.21
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Methylthio)aniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.