Få mere at vide
3-Methylthio-1-propylamin, 97%
Artikelnummer. 11475580
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475580 5 g 5g
11465580 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11475580 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25846.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 4104-45-4 | C4H11NS | 105,199 g/mol
3-Aminopropyl Methyl Sulfide bruges i oste- og skaldyrssmag.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-Aminopropyl Methyl Sulfide
bruges i oste- og skaldyrssmag.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i ethanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4104-45-4
Molekylær formel C4H11NS
Molekylvægt (g/mol) 105.199
MDL nummer MFCD00041898
InChI nøgle KKYSBGWCYXYOHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylthiopropylamine, 3-methylthio propylamine, 1-propanamine, 3-methylthio, 3-methylthiopropanamine, methylmercaptopropylamine, unii-1iap0cgd5s, 3-methylmercaptopropylamine, 3-methylthio-1-propanamine, 3-methylsulfanyl propan-1-amine, 1iap0cgd5s
PubChem CID 77743
ChEBI CHEBI:16696
IUPAC navn 3-methylsulfanylpropan-1-amin
SMIL CSCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylthio-1-propylamine
Tæthed 0.938
Kogepunkt 169°C
Flammepunkt 62°C (144°F)
Lugt Stench
Lineær formel CH3S(CH2)3NH2
Brydningsindeks 1.494
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in ethanol.
Formel vægt 105.2
Procent renhed 97%