Få mere at vide
3-(Methylthio)-1-propanol, TRC
Artikelnummer. 30481809
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30481809 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30481809 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM330771250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylthio)-1-propanol
CAS 505-10-2
Molekylær formel C4 H10 O S
Mængde 250 mg
Synonym 3-(Methylthio)-1-propanol, 3-(Methylsulfanyl)-1-propanol, 3-(Methylthio)propanol, 3-Hydroxypropyl methyl sulfide, 3-Methylmercapto-1-propanol, 4-Thiapentan-1-ol, Methionol, NSC 2859, γ-Methylmercaptopropyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C4H10OS/c1-6-4-2-3-5/h5H,2-4H2,1H3
SMIL CSCCCO
IUPAC navn 3-methylsulfanylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 106.19
Formel vægt 106.0452