Få mere at vide
3-Methylthio-1-propanol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylthio-1-propanol |
| Tæthed | 1.027 |
| Kogepunkt | 89 °C til 90 °C (13 mmHg) |
| Flammepunkt | 90 °C (195 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4904 |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 106.19 |
| Procent renhed | 98% |