Få mere at vide
3-methylthio-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418593
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418593 5 g 5g
11428593 25 g 25g
11438593 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418593 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10403.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 505-10-2 | C4H10OS | 106.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 505-10-2
Molekylær formel C4H10OS
Molekylvægt (g/mol) 106.18
MDL nummer MFCD00036560
InChI nøgle CZUGFKJYCPYHHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methionol, 3-methylthiopropanol, 3-methylthio-1-propanol, 3-hydroxypropyl methyl sulfide, 3-methylthio propanol, 3-methylmercapto-1-propanol, 1-propanol, 3-methylthio, 3-methylsulfanyl propan-1-ol, gamma-methylmercaptopropyl alcohol
PubChem CID 10448
ChEBI CHEBI:49019
IUPAC navn 3-methylsulfanylpropan-1-ol
SMIL CSCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylthio-1-propanol
Tæthed 1.027
Kogepunkt 89°C to 90°C (13 mmHg)
Flammepunkt 90°C (195°F)
Brydningsindeks 1.4904
Mængde 5 g
Formel vægt 106.19
Procent renhed 98%