Få mere at vide
(3-methylsulfonylaminomethyl)benzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420046
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420046 1 g 1g
15430046 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15420046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52705.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 850568-39-7 | Molekylformel: C8H12BNO4S | Molekylvægt: 229,057 g/mol
(3-Methylsulfonylaminomethyl)benzenboronsyre bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
(3-Methylsulfonylaminomethyl)benzenboronsyre bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløseligt i organiske opløsningsmidler.
Bemærk
Opbevar den et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 850568-39-7
Molekylær formel C8H12BNO4S
Molekylvægt (g/mol) 229.057
MDL nummer MFCD06659817
InChI nøgle FJSWJJOLFPIDER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsulfonamidomethyl phenyl boronic acid, 3-methylsulphonylamino methyl benzeneboronic acid, 3-methanesulfonylaminomethylphenyl boronic acid, 3-methanesulfonylaminomethyl phenylboronic acid, 3-methanesulfonylaminomethyl benzeneboronic acid, 3-methanesulfonamidomethyl phenylboronic acid, 3-methylsulfonylaminomethyl benzeneboronic acid, 3-methylsulfonamidomethyl phenylboronic acid, 3-methylsulfonamidomethyl phenyl boronicacid, 3-methanesulfonamidomethyl phenyl boronic acid
PubChem CID 22309453
IUPAC navn [3-(methansulfonamidomethyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=CC(=CC=C1)CNS(=O)(=O)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Methylsulfonylaminomethyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 246 °C til 248 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløseligt i organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 229.06
Procent renhed 98%