Få mere at vide
3-(Methylsulfinyl)propanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Methylsulfinyl)propanamide |
| CAS | 1849399-12-7 |
| Molekylær formel | C4 H9 N O2 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2S/c1-8(7)3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H2,5,6) |
| SMIL | CS(=O)CCC(=O)N |
| IUPAC navn | 3-methylsulfinylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.185 |
| Formel vægt | 135.035 |