missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-(Methylsulfinyl)propanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(Methylsulfinyl)propanamide |
| CAS | 1849399-12-7 |
| Molekylær formel | C4 H9 N O2 S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2S/c1-8(7)3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H2,5,6) |
| SMIL | CS(=O)CCC(=O)N |
| IUPAC navn | 3-methylsulfinylpropanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.185 |
| Formel vægt | 135.035 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?