Få mere at vide
3-(Methylsulfinyl)phenylacetic acid, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15403567
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15403567 5 g 5g
11461490 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26921.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1027730-68-2
Molekylær formel C9H10O3S
Molekylvægt (g/mol) 198.24
MDL nummer MFCD09953474
InChI nøgle DXFCQIDRHQFCHE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methylsulfinylphenylacetic acid, 2-3-methylsulfinyl phenyl acetic acid, 3-methylsulfinyl phenylacetic acid, 3-methanesulfinylphenyl acetic acid, acmc-20amzx, 3-methanesulfinyl phenylacetic acid, 3-methylsulfinyl phenyl acetic acid, 3-methanesulfinyl phenyl acetic acid
PubChem CID 45925729
IUPAC navn 2-(3-methylsulfinylphenyl)acetic acid
SMIL CS(=O)C1=CC=CC(CC(O)=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Methylsulfinyl)phenylacetic acid
Smeltepunkt 110°C to 112°C
Mængde 5 g
Formel vægt 198.24
Procent renhed 96%