Få mere at vide
3-Methylquinoxalin-2-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30136135
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136135 5 mg
30010295 50 mg
17913975 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3260605MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74003-63-7
Molekylær formel C10 H8 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 188.18
Synonym 2-Quinoxalinecarboxylic acid, 3-methyl- (7CI, 9CI, ACI), 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylic acid (ACI), MQCA
IUPAC navn 3-methylquinoxalin-2-carboxylsyre
SMIL Cc1nc2ccccc2nc1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methyl-quinoxaline-2-carboxylic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O2/c1-6-9(10(13)14)12-8-5-3-2-4-7(8)11-6/h2-5H,1H3,(H,13,14)
Formel vægt 188.0586
Procent renhed >95%