Få mere at vide
3-Methylquinoline N-oxide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342916
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342916 1 g 1g
11352916 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10635.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1873-55-8
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.188
MDL nummer MFCD00082650
InChI nøgle CBGUMTBCWWMBRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylquinoline n-oxide, 3-methylquinoline-n-oxide, 3-methylquinoline 1-oxide, 3-methylquinolin-1-ium-1-olate, 3-methyl-quinoline-1-oxide, 3-methylquinolin-1-ol, acmc-1cfdi, qnmo01, 3-methyl-1-azanaphthalene n-oxide, 3-methyl-1-oxidanidyl-quinolin-1-ium
PubChem CID 7021466
IUPAC navn 3-methyl-1-oxidoquinolin-1-ium
SMIL CC1=CC2=CC=CC=C2[N+](=C1)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylquinoline N-oxide
Smeltepunkt 88°C to 89°C
Mængde 1 g
Beilstein 118125
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97%