Få mere at vide
3-methylquinolin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414454
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414454 5 g 5g
11424454 25 g 25g
11434454 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414454 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13109.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 612-58-8 | C10H9N | 143.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-58-8
Molekylær formel C10H9N
Molekylvægt (g/mol) 143.19
MDL nummer MFCD00014661
InChI nøgle DTBDAFLSBDGPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 3-methyl, 3-methyl-1-benzazine, 3-methyl-quinoline, ccris 2896, unii-1yc9rbw2g0, beta-methylquinoline, 1yc9rbw2g0, 3-methyl quinoline, pubchem2344, acmc-209mql
PubChem CID 11926
ChEBI CHEBI:20140
IUPAC navn 3-methylquinolin
SMIL CC1=CN=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylquinoline
Smeltepunkt 15°C
Tæthed 1.069
Kogepunkt 252°C to 253°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.615
Mængde 5 g
Beilstein 110325
Formel vægt 143.19
Procent renhed ≥98%