Få mere at vide
3-Methylpyrrolidine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30006713
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30006713 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30006713 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM340005250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylpyrrolidine Hydrochloride
CAS 120986-92-7
Molekylær formel C5 H11 N . H Cl
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H11N.ClH/c1-5-2-3-6-4-5;/h5-6H,2-4H2,1H3;1H
SMIL Cl.CC1CCNC1
IUPAC navn 3-methylpyrrolidine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 121.609
Formel vægt 121.066