Få mere at vide
3-methylpyridin-4-boronsyre pinacol ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418005
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418005 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15418005 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32135.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 1032358-00-1 | C12H18BNO2 | 219,091 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester
CAS 1032358-00-1
Molekylær formel C12H18BNO2
MDL nummer MFCD07374972
Mængde 250 mg
Synonym 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-methylpyridine-4-boronic acid pinacol ester, 3-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-methylpyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-3-methyl-4-pyridinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine
InChI nøgle MMCGEOWPLNVYGO-UHFFFAOYSA-N
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=NC=C2)C
IUPAC navn 3-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
Molekylvægt (g/mol) 219.091
PubChem CID 45588135
Formel vægt 219.09
Procent renhed 95%