Få mere at vide
3-methylpyridin-2-thiocarboxamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428257
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428257 1 g 1g
15438257 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51794.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 334017-95-7
Molekylær formel C7H8N2S
Molekylvægt (g/mol) 152.22
MDL nummer MFCD12026307
InChI nøgle PEENLLJOQZUCDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylpyridine-2-thiocarboxamide, 3-methylpyridine-2-carbothioic acid amide, 2-pyridinecarbothioamide, 3-methyl, 3-methylpyridine-2-thioamide
PubChem CID 22494211
IUPAC navn 3-methylpyridin-2-carbothioamid
SMIL CC1=C(N=CC=C1)C(N)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylpyridine-2-thiocarboxamide
Smeltepunkt 117°C to 122°C
Mængde 1 g
Formel vægt 152.21
Procent renhed 97%