missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3-Methylpyridin-2-yl)methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Methylpyridin-2-yl)methanol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c1-6-3-2-4-8-7(6)5-9/h2-4,9H,5H2,1H3 |
| Formel vægt | 123.0684 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?