Få mere at vide
3-Methylpyridazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methylpyridazine |
| CAS | 1632-76-4 |
| Molekylær formel | C5H6N2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Methyl-1,2-diazine, NSC 96966 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c1-5-3-2-4-6-7-5/h2-4H,1H3 |
| SMIL | CC1=NN=CC=C1 |
| IUPAC navn | 3-methylpyridazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 94.11 |
| Formel vægt | 94.0531 |