Få mere at vide
3-Methylpyridazine, 99%
Artikelnummer. 10686342 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10686342 5 g Glass bottle 5g
10347170 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10686342 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148080050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 1632-76-4 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1632-76-4
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.12
MDL nummer MFCD00006469
InChI nøgle MXDRPNGTQDRKQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridazine, 3-methyl, methyldiazine, pyridazine, methyl, methylpyridazine, 3-methyl pyridazine, pubchem17696, 3-methylpyridazin, acmc-1bp1x, 3-methylpyridazine, ksc181a2j
PubChem CID 74208
IUPAC navn 3-methylpyridazine
SMIL CC1=NN=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylpyridazine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Yellow to Brown
Tæthed 1.0310g/mL
Kogepunkt 214°C
Flammepunkt 87°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5140 to 1.516
Mængde 5 g
Beilstein 23, 92
Specifik vægtfylde 1.031
Formel vægt 94.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Methylpyridazine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.