Få mere at vide
3-Methylpyrazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441959
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16441959 1 g
1 options
Artikelnummer. 16441959 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY66054
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 3-Methylpyrazole is used as a nitrification inhibitor of nitrification in soil.
3-Methylpyrazole is used as a nitrification inhibitor of nitrification in soil.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylpyrazole
Fysisk form Liquid
CAS 1453-58-3
Farve Reddish Brown
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C4H6N2
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Opløselighedsinformation H2O : 25 mg/mL (304.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=NNC=C1
Molekylvægt (g/mol) 82.1
Formel vægt 82.1
Procent renhed 99.54%