Få mere at vide
3-methylpyrazol-4-boronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10235914
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10235914 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10235914 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00037DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Methylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 936250-20-3
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H17BN2O2
MDL nummer MFCD08690235
Mængde 1 g
Synonym 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 5-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3-methyl-4-pyrazole boronic acid pinacol ester, 3-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
InChI nøgle MSJAEFFWTBMIKT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=NN1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC navn 5-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
Molekylvægt (g/mol) 208.07
PubChem CID 17750270
Formel vægt 208.07
Procent renhed 97%